Sample container with snap-on cap
5 ml, 20 mm, 25 mm
Codice catalogo 216-3162
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:20 mm
- Capacità:5 ml
- Altezza:25 mm