Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with overlapping lid

Jars with overlapping lid

10 ml, 40 mm, 20 mm
Codice catalogo 216-3155
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
Codice catalogo 216-3155
Nome del fornitore:  SEMADENI
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid

10 ml, 40 mm, 20 mm

Price
SFr. 20.60
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PP, with overlapping lid.

  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    40 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Altezza:
    20 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..