Packaging and Storage Boxes
trasparente, 54×54×40 mm, PS
Codice catalogo 216-3147
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Specifiche
- Colore:trasparente
- Materiale:PS
- Seq:05
- L×P×A:54×54×40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..