Jars, with screw cap
500 ml, 93 mm, 77 mm, 100 mm
216-3139
: SEMADENI
Transparent.
- With white screw cap
- Cap seals the inner seal
- Ø est:93 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:100 mm
- Seq:02
- Ø interno collo:77 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals