Secchi
bianco, 5 L, 235 mm, 240 mm
216-1501
: VITLAB
In HDPE bianco.
- Buona resistenza chimica e termica
- Con scala a incrementi di 1 litro
- Senza beccuccio
Per applicazioni industriali e di laboratorio. Con maniglia e coperchio trasparente a chiusura stagna.
- Capacità:5 L
- Colore:bianco
- Altezza:240 mm
- Seq:01
- Ø est.:235 mm