Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
Pestles
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Codice catalogo 216-1477
Nome del fornitore:   VITLAB
Pestles
Codice catalogo 216-1477
Nome del fornitore:  VITLAB
Pestles
Pestles
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Price
SFr. 54.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifiche
  • Per:
    410-0083/410-0084
  • Ø testa:
    30 mm
  • Lunghezza:
    125 mm