Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
Measuring spoons
85 mm, 6,5 ml
Codice catalogo 215-0279
Nome del fornitore:   SEMADENI
Measuring spoons
Codice catalogo 215-0279
Nome del fornitore:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
85 mm, 6,5 ml
Price
SFr. 18.70
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifiche
  • Capacità:
    6,5 ml
  • Lunghezza:
    85 mm
  • Seq:
    03