Becker con manico
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Codice catalogo 213-0252
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Documents
Specifiche
- Ø est:180 mm
- Capacità:5000 ml
- Altezza:210 mm
- Seq:07