Becker con manico
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Codice catalogo 213-3826
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Documents
Specifiche
- Ø est:150 mm
- Capacità:3000 ml
- Altezza:180 mm
- Seq:06