Becker con manico
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Codice catalogo 213-3825
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Documents
Specifiche
- Ø est:120 mm
- Capacità:2000 ml
- Altezza:180 mm
- Seq:05