Orders LinkContactUsLinkComponent
Becker con manico
1000 ml, 130 mm, 100 mm
  213-3824
 :   RSG
Becker con manico
  213-3824
 :  RSG
Becker con manico
Becker con manico
1000 ml, 130 mm, 100 mm
SFr. 352.00
1 * 1 ST
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
  • Ø est:
    100 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    130 mm
  • Seq:
    04