Becker con manico
500 ml, 110 mm, 80 mm
Catalog # 213-3823
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Documents
Specifications
- Ø est:80 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:110 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..