Orders LinkContactUsLinkComponent
Becker con manico
Becker con manico
250 ml, 85 mm, 65 mm
Catalog # 213-3822
Supplier:   RSG
Becker con manico
Catalog # 213-3822
Supplier:  RSG
Becker con manico
Becker con manico
250 ml, 85 mm, 65 mm
Price
SFr. 259.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Specifications
  • Ø est:
    65 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    85 mm
  • Seq:
    02