Orders LinkContactUsLinkComponent
Becker con manico
Becker con manico
100 ml, 60 mm, 50 mm
Codice catalogo 213-3821
Nome del fornitore:   RSG
Becker con manico
Codice catalogo 213-3821
Nome del fornitore:  RSG
Becker con manico
Becker con manico
100 ml, 60 mm, 50 mm
Price
242.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile, con bordo flangiato, senza becco (Type C).
Specifiche
  • Ø est:
    50 mm
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    60 mm
  • Seq:
    01