Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Material: Polypropylen, für Röhrchen mit Dmr: 13 mm, Anzahl Stellplätze: 52, Dmr/H: 149x72 mm, Farbe: weiß, autoklavierbar, stapelbar 1 * 1 ST
Codice catalogo 212-9240
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Frequently Bought Together