Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
4 ml, 75 mm, 9,8 mm, 0,60 mm, 8,2 mm
Codice catalogo 212-3315
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Codice catalogo 212-3315
Nome del fornitore:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
4 ml, 75 mm, 9,8 mm, 0,60 mm, 8,2 mm
Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    9,8 mm
  • Ø int.:
    8,2 mm
  • Spessore parete:
    0,60 mm
  • Capacità:
    4 ml
  • Lunghezza:
    75 mm