Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
Codice catalogo 212-3310
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Codice catalogo 212-3310
Nome del fornitore:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
28 ml, 150 mm, 18 mm, 0,85 mm, 15 mm
Price
128.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    18 mm
  • Ø int.:
    15 mm
  • Spessore parete:
    0,85 mm
  • Capacità:
    28 ml
  • Lunghezza:
    150 mm