Provette
4 ml, 55 mm, 12 mm
Catalog # 212-3165
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
In PS trasparente o PP trasparente.
- In PP: buona resistenza chimica e termica
- In PS: alta trasparenza, ideali per misurazioni visive
- Disponibili tappi a pressione su richiesta
- Utilizzabili anche come provette per centrifuga
Provette universali per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio e produzione.
Specifications
- Ø est:12 mm
- Capacità:4 ml
- Lunghezza:55 mm
- Seq:07