Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, senza etichetta, sterile, sterile, +
Codice catalogo 212-3164
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:25,03 mm
- Sterili:+
- Tipo:senza etichetta, sterile
- Versione:sterile
- Capacità:30 ml
- Descrizione:With HDPE screw cap
- Altezza:91,04 mm
- Seq:08