Provette
5 ml, 75 mm, 12 mm
Codice catalogo 212-3140
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
In PS trasparente o PP trasparente.
- In PP: buona resistenza chimica e termica
- In PS: alta trasparenza, ideali per misurazioni visive
- Disponibili tappi a pressione su richiesta
- Utilizzabili anche come provette per centrifuga
Provette universali per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio e produzione.
Specifiche
- Ø est:12 mm
- Capacità:5 ml
- Lunghezza:75 mm
- Seq:08
- Cat. No.:212-3140
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)