'Reaktionsgefäß-Gestell, Material: eloxiertes Aluminium, Anordnung: 4x12, für Gefäße mit Inhalt: 1,5-2,2 ml, untere Platte höhenvers tellbar 1 * 1 Pack.
Codice catalogo 211-7371
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Frequently Bought Together