Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per microprovette

Rack per microprovette

giallo, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm
Codice catalogo 732-2002
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per microprovette
Codice catalogo 732-2002
Nome del fornitore:  KARTELL
Rack per microprovette
Rack per microprovette

giallo, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm

Price
SFr. 22.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

In PP, autoclavabile.

  • Può essere utilizzato anche nei congelatori e nei bagnimaria
  • E' possibile impilare un rack sull'altro
  • Riferimento alfanumerico sulla griglia per l'identificazione delle provette

Per 100 microprovette da 1,5 ml senza tappo o con tappo chiuso e per 50 microprovette da 1,5 ml con tappo aperto.

Documents

Specifiche
  • Per provette:
    1,5 ml
  • N. di fori:
    100
  • Colore:
    giallo
  • L×P×A:
    263×109,5×45 mm