Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Rack per microprovette

bianco, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm
  732-2000
 :   KARTELL
Rack per microprovette
  732-2000
 :  KARTELL
Rack per microprovette
Rack per microprovette

bianco, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm

 
SFr. 22.20
   
1 * 1 ST
 

In PP, autoclavabile.

  • Può essere utilizzato anche nei congelatori e nei bagnimaria
  • E' possibile impilare un rack sull'altro
  • Riferimento alfanumerico sulla griglia per l'identificazione delle provette

Per 100 microprovette da 1,5 ml senza tappo o con tappo chiuso e per 50 microprovette da 1,5 ml con tappo aperto.

 
  • Per provette:
    1,5 ml
  • N. di fori:
    100
  • Colore:
    bianco
  • L×P×A:
    263×109,5×45 mm