Orders LinkContactUsLinkComponent
Strip per PCR da 0,2 ml
Strip per PCR da 0,2 ml
Strip da 8 provette, trasparente, 0,2 ml, 250 strip/confezione
Codice catalogo 732-4800
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Strip per PCR da 0,2 ml
Codice catalogo 732-4800
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Strip per PCR da 0,2 ml
Strip per PCR da 0,2 ml
Strip da 8 provette, trasparente, 0,2 ml, 250 strip/confezione
Price
SFr. 351.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PP.
  • Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
  • Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
  • 0,25 ml maximum tube capacity when capped
  • Can be cut into individual tubes
  • Flat or domed cap strips available
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.
Specifiche
  • Confezione:
    250 strip/confezione
  • Capacità:
    0,2 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Strip da 8 provette
  • Seq:
    01