Draining racks, wall mounted
Draining rack, with 75 rods of 100 mm, 450×600 mm
Codice catalogo 211-2084
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
White, PVC drain channel, polyethylene coated metal rack.
- Drain channels inclined toward the centre and provided with a drain point
- Metal frame and drip plasticised PE rods
- The rack is hung on the wall plate and can be easily removed for cleaning
Specifiche
- Descrizione:Draining rack, with 75 rods of 100 mm
- Seq:01
- L×A:450×600 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..