ContactUsLinkComponent
Bagno ad ultrasuoni, Bandelin, bagno, L/P/H del: 240/140/100 mm, tipo: RK 100 SH, potenza di accensione: 140 W, capacit massima del la punta: 2 x 160 W, esterne, L/P/H: 260/160/250 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 142-1140
Nome del fornitore:  BANDELIN-ELECTRONIC
Bagno ad ultrasuoni, Bandelin, bagno, L/P/H del: 240/140/100 mm, tipo: RK 100 SH, potenza di accensione: 140 W, capacit massima del la punta: 2 x 160 W, esterne, L/P/H: 260/160/250 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 142-1140
Nome del fornitore:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together