pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 1 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Tipo di tampone pH:HCl/KCl
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:1,00