Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling swabs
Sampling swabs, PP/cotton, 2,5 mm, 200 mm, -
Codice catalogo 115-8232
Nome del fornitore:   DELTALAB
Sampling swabs
Codice catalogo 115-8232
Nome del fornitore:  DELTALAB
Sampling swabs
Sampling swabs
Sampling swabs, PP/cotton, 2,5 mm, 200 mm, -
Price
SFr. 8.10
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
For safe sampling. Item 115-8250 is longer than conventional swabs and was designed to reach hard-to-reach areas. For example, suitable for use in gynaecology when used with a speculum to remove endocervical cells. Also ideal for veterinary medicine.
  • All swabs have round, tight, tear-resistant heads to ensure perfect sampling without residues
Tip Ø: 5 mm
 : *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Ø:
    2,5 mm
  • Sterili:
    -
  • Descrizione:
    Sampling swabs
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Seq:
    04
  • Asta/testa:
    PP/cotton