Sampling swabs
Solo asta in legno, Legno, 2,2 ±0,3 mm, 147 ±0,3 mm, -
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
For safe sampling. Item 115-8250 is longer than conventional swabs and was designed to reach hard-to-reach areas. For example, suitable for use in gynaecology when used with a speculum to remove endocervical cells. Also ideal for veterinary medicine.
- All swabs have round, tight, tear-resistant heads to ensure perfect sampling without residues
Tip Ø: 5 mm
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø:2,2 ±0,3 mm
- Sterili:-
- Descrizione:Solo asta in legno
- Lunghezza:147 ±0,3 mm
- Seq:01
- Asta/testa:Legno