Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeina ≥99.7%
Caffeina ≥99.7%
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo 39214.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Caffeina ≥99.7%
Codice catalogo 39214.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  58-08-2
Caffeina ≥99.7%
Caffeina ≥99.7%
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  58-08-2
Price
SFr. 506.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99.7% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Boiling Point: 178° subl. Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Sinonimi:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • Numero CAS:58-08-2
  • Formula:C₈H₁₀N₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00005758
  • Molecular Weight:194.19 g/mol
  • IndexMerck:14,1636
  • Punto di ebollizione:178 °C (subl.)
  • Punto di fusione:234…236 °C
  • Densità:1,230
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-362-1
  • UN:1544
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
Specifiche