pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, ftalato, rosso, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Codice catalogo 38713.K7
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFA038709 msds_ALFA038710 msds_ALFA038711 msds_ALFA038713 msds_ALFA040446
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Tipo di tampone pH:ftalato
- Conf:4 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:rosso
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:4,00