pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, ftalato, rosso, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Codice catalogo 38713.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Tipo di tampone pH:ftalato
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:rosso
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:4,00