pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, fosfato, verde, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:4 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:verde
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:7,00