pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, fosfato, verde, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Codice catalogo 38711.K2
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:verde
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:7,00