pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 4 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Tipo di tampone pH:Carbonate
- Conf:4 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:10,00