pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, incolore, 25 °C, bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Codice catalogo 38710.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Tipo di tampone pH:Carbonate
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:10,00