pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, blu, 25 °C, bottiglia in plastica, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Codice catalogo 38709.K2
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFA038709 msds_ALFA038710 msds_ALFA038711 msds_ALFA038713 msds_ALFA040446
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Tipo di tampone pH:Carbonate
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:blu
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:10,00