Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, drilled, Zinc selenide, 38,5 × 19,5 mm, 2 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFA038384 msds_ALFA038385 msds_ALFA038387 msds_ALFA038391 msds_ALFA038392
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Materiale finestra:Zinc selenide
- Descrizione:Crystal optic rectangle, polished both sides, drilled
- Dimensioni:38,5 × 19,5 mm
- Seq:101
- Spessore:2 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Crystal polishing kit