Orders LinkContactUsLinkComponent
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Calcium fluoride, 38,5 × 19,5 mm, 4 mm
Codice catalogo 38470.KT
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Infrared optical windows
Codice catalogo 38470.KT
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Infrared optical windows
Infrared optical windows
Crystal optic rectangle, polished both sides, Calcium fluoride, 38,5 × 19,5 mm, 4 mm
Price
SFr. 510.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Specifiche
  • Materiale finestra:
    Calcium fluoride
  • Descrizione:
    Crystal optic rectangle, polished both sides
  • Dimensioni:
    38,5 × 19,5 mm
  • Seq:
    54
  • Spessore:
    4 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Crystal polishing kit
    Crystal polishing kit
    39798.KT
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’160.00