Infrared optical windows
Crystal optic disc, unpolished, Potassium bromide, 32 mm, 3 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Specifiche
- Materiale finestra:Potassium bromide
- Descrizione:Crystal optic disc, unpolished
- Dimensioni:32 mm
- Seq:03
- Spessore:3 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Crystal polishing kit