Infrared optical windows
Crystal optic disc, unpolished, Potassium bromide, 13 mm, 2 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Specifiche
- Materiale finestra:Potassium bromide
- Descrizione:Crystal optic disc, unpolished
- Dimensioni:13 mm
- Seq:01
- Spessore:2 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Crystal polishing kit