Infrared optical windows
Crystal optic disc, unpolished, Sodium chloride, 25 mm, 5 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
- Disc or rectangular
- Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.
Specifiche
- Materiale finestra:Sodium chloride
- Descrizione:Crystal optic disc, unpolished
- Dimensioni:25 mm
- Seq:19
- Spessore:5 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Crystal polishing kit