Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Rods, ceramic, round, solid, AL23
5,0 mm, 250 mm
Codice catalogo 32931.DT
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Codice catalogo 32931.DT
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Rods, ceramic, round, solid, AL23
5,0 mm, 250 mm
Price
129.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mm
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Specifiche
  • Ø est:
    5,0 mm
  • Lunghezza:
    250 mm