Rods, ceramic, round, solid, AL23
5,0 mm, 200 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Rods, ceramic, round, solid, AL23
Codice catalogo 32931.DR
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFA032920 msds_ALFA032921 msds_ALFA032922 msds_ALFA032923 msds_ALFA032924
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Ø est:5,0 mm
- Lunghezza:200 mm