Orders LinkContactUsLinkComponent
Anthrone ACS
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo 30739.14
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Anthrone ACS
Codice catalogo 30739.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  90-44-8
Anthrone ACS
Anthrone ACS
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  90-44-8
Price
SFr. 138.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
Sinonimi:  Anthracen-9(10H)-one
  • Numero CAS:90-44-8
  • Formula:C₁₄H₁₀O
  • Numero MDL:MFCD00001187
  • Molecular Weight:194.23 g/mol
  • IndexMerck:14,691
  • Punto di fusione:155…158 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-994-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g
Specifiche