Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentano ≥98%
n-Pentano ≥98%
bottiglia in vetro, 250 mL
Codice catalogo 17381.AK
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
n-Pentano ≥98%
Codice catalogo 17381.AK
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  109-66-0
n-Pentano ≥98%
n-Pentano ≥98%
bottiglia in vetro, 250 mL
Numero CAS:  109-66-0
Price
SFr. 57.50
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 109-66-0 Molecular Formula: C5H12 Formula Weight: 72.15 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.626 Refractive Index: 1.3580 Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -130° Boiling Point: 36° Merck Reference: 14,7116 UN No.: 1265 MDL No.: MFCD00009498
Sinonimi:  Pentane
  • Numero CAS:109-66-0
  • Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • IndexMerck:14,7116
  • Punto di ebollizione:36 °C
  • Punto di fusione:–130 °C
  • Densità:0,626
  • Punto di infiammabilità:–49 °C (–57 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    250 mL
Specifiche