Orders LinkContactUsLinkComponent
Blu Timolo ACS
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo 16272.09
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Blu Timolo ACS
Codice catalogo 16272.09
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  76-61-9
Blu Timolo ACS
Blu Timolo ACS
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  76-61-9
Price
SFr. 99.30
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 223° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Sinonimi:  Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numero CAS:76-61-9
  • Formula:C₂₇H₃₀O₅S
  • Numero MDL:MFCD00005869
  • Molecular Weight:466.6 g/mol
  • IndexMerck:14,9400
  • Punto di fusione:223 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-973-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
Specifiche