Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA ≥99.4% ACS | Avantor
EDTA ≥99.4% ACS
Bottiglia di vetro, 500 g
EDTA ≥99.4% ACS
Katalognr. 11931.36
CAS Nummer:  60-00-4
EDTA ≥99.4% ACS
EDTA ≥99.4% ACS
Bottiglia di vetro, 500 g
CAS Nummer:  60-00-4
Preis
SFr. 188.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99.4+% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Chelating agent
Synonyme:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • CAS Nummer:60-00-4
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • MDL-Nummer:MFCD00003541
  • Molekulargewicht:292.25 g/mol
  • Merck-Index:14,3517
  • Siedepunkt:614 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 245 °C (dec.)
  • Dichte:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>100 °C
  • Lagertemperatur:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
  • ERREICHEN:01-2119486399-18
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
Technische Daten