Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido L(+)-ascorbico ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo 11188.36
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Acido L(+)-ascorbico ≥98%
Codice catalogo 11188.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  50-81-7
Acido L(+)-ascorbico ≥98%
Acido L(+)-ascorbico ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  50-81-7
Price
SFr. 160.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Sinonimi:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numero CAS:50-81-7
  • Formula:C₆H₈O₆
  • Numero MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • IndexMerck:14,830
  • Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:∼ 191 °C (dec.)
  • Densità:1,65
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..