Orders LinkContactUsLinkComponent
Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 2 provette Falcon® da 15 ml, per rotore A-4-38
Codice catalogo 521-0035
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Adattatore
Codice catalogo 521-0035
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Adattatore
Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 2 provette Falcon® da 15 ml, per rotore A-4-38
Price
212.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 2 provette Falcon® da 15 ml, per rotore A-4-38
  • Seq:
    31